Merck
431745
Sigma-Aldrich
2-(Benzylthio)-3-nitropyridin
98%
Größe auswählen
5 G
92,40 €
92,40 €
Listenpreis132,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
92,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
92,40 €
Listenpreis132,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-72 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
phenyl
thioether
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O2S/c15-14(16)11-7-4-8-13-12(11)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
InChIKey
CRGAGHBQCBIQPJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine is a pyridine derivative.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)