Merck
263494
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethyl)-benzylamin
98%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
Dichte
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H,5,12H2
InChIKey
YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
3-(Trifluoromethyl)benzylamine has been used in the preparation of 6-substituted purines.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of a new series of purine derivatives and their anti-cyclin-dependent kinase activities.
Legraverend M, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1), 299-303 (2001)