428094
Polyethylen
pellets
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
pellets
Schmelzindex
35 g/10 min (190°C/2.16kg)
Härte
52 (Shore D, ASTM D 2240)
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)