Wichtige Dokumente
428043
Polyethylen
low density, melt index 25 g/10 min (190°C/2.16kg)
Synonym(e):
PE
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
pellets
Schmelzindex
25 g/10 min (190°C/2.16kg)
Stoßfestigkeit
45.4 J/m (Izod, ASTM D 256, −50 °C, notched)
mp (Schmelzpunkt)
116 °C
Übergangstemp.
softening point 93 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C
SMILES String
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChIKey
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)