Merck
427098
Sigma-Aldrich
Terbium(III)-iodid
anhydrous, flakes, 99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
TbI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
539.64
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
flakes
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: terbium
SMILES String
I[Tb](I)I
InChI
1S/3HI.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
OJXRJPFRTRETRN-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)