Wichtige Dokumente
420964
(1S)-(+)-Ketopinsäure
99%
Synonym(e):
(1S)-7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptan-1-carbonsäure
Größe auswählen
53,06 €
Listenpreis75,80 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
53,06 €
Listenpreis75,80 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]23/D +58°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
237-239 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
SMILES String
CC1(C)C2CCC1(C(O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-3-4-10(9,8(12)13)7(11)5-6/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t6-,10+/m1/s1
InChIKey
WDODWBQJVMBHCO-LDWIPMOCSA-N
Anwendung
- Chiral phosphine-oxazoline ligands, which can used in asymmetric palladium-catalyzed Heck reaction of aryl or alkenyl triflates with cyclic alkenes.[1]
- A chiral imino-phosphine ligand, which can be used in palladium-catalyzed asymmetric Diels–Alder reactions to prepare six-membered carbocycles.[4]
- A chiral iminopyridine ligand, which can be used in copper-catalyzed Henry (nitro aldol) reaction between nitromethane and o-anisol to form the corresponding β-hydroxynitroalkane.[5]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)