WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Journal of fluorescence, 21(1), 169-178 (2010-07-14)
A few new phenoxazine-based conjugated monomers were synthesized, characterized, and successfully used as semiconducting materials. The phenoxazine-based oligomers have low ionization potentials or high-lying HOMO levels (~4.7 eV), which were estimated from cyclic voltammetry. Conjugated oligomers offer good film-forming, mechanical and
Fragen
Bewertungen
★★★★★ Kein Beurteilungswert