Merck
41214
Sigma-Aldrich
O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol
2000, chemical modification reagent amine reactive
Synonym(e):
O-Methyl-O′-[(N-succinimidyl)-succinyl-aminoethyl]-polyethylenglykol 2′000, O-Methyl-O′-[2-(succinylamino)-ethyl]-polyethylenglykol 2′000-N-succinimidylester
Größe auswählen
1 G
244,00 €
244,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
244,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
244,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
O-[(N-Succinimidyl)-succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylenglykol 2′000,
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Qualitätsniveau
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.