Merck
JKA5086
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NHS
average MN 3,500, cross-linking reagent click chemistry amine reactive
Synonym(e):
N3-PEG-NHS, Azide-PEG-NHS, N3-PEG-NHS, Polyethylene glycol
Größe auswählen
500 MG
523,00 €
523,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
523,00 €
About This Item
Lineare Formel:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
523,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
N3-PEG3500-NHS, average Mn 3,500
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 3,500
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Azide PEG NHS Ester. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click chemistry PEG reagent for reaction with alkynes.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)