Merck
408611
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH
98%
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-leucin, Fmoc-L-leucin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.41
Beilstein:
2178254
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
mp (Schmelzpunkt)
152-156 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChIKey
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PPARγ ligand that induces insulin sensitization, but not adipogenesis.
Sonstige Hinweise
This product has been replaced by 47633-ALDRICH | Fmoc-Leu-OH ≥97.0%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)