Wichtige Dokumente
407852
tert-Butyldimethylsilylcyanid
97%
Synonym(e):
tert.-Butyl-cyan-dimethylsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C7H15NSi/c1-7(2,3)9(4,5)6-8/h1-5H3
InChIKey
CWAKIXKDPQTVTA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?