Merck
269212
Sigma-Aldrich
Pyruvonitril
90%
Synonym(e):
2-Oxo-propionitril, Acetylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.06
Beilstein:
1737633
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.376 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)C#N
InChI
1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
InChIKey
QLDHWVVRQCGZLE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
may contain ca. 5% mesitylene
The infrared spectra of pyruvonitrile was studied[1].
Anwendung
Pyruvonitrile was used in the synthesis of cuprate-carbonyl π-complexes by reaction with Me2CuLi in THF[2].
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M P Bernstein et al.
The Astrophysical journal, 476(2), 932-942 (1997-02-20)
We present the 2320-2050 cm-1 (4.31-4.88 micrometers) infrared spectra of 16 solid-state nitriles, isonitriles, and related compounds in order to facilitate the assignment of absorption features in a spectral region now becoming accessible to astronomers for the first time through
Steven H Bertz et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(29), 3010-3012 (2013-03-06)
Rapid injection of pyruvonitrile or benzoyl cyanide into solutions of Me2CuLi in THF-d8 at -100 °C gave complexes that were stable at this temperature. 1D NMR with multiply labelled substrates ((13)C/(15)N) and 2D NMR ((1)H/(13)C) identified them as the first
Damien Forthomme et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7439-7450 (2015-03-31)
Frequency-modulated laser transient absorption has been used to monitor the ground-state rotational energy-transfer rates of CN radicals in a double-resonance, depletion recovery experiment. When a pulsed laser is used to burn a hole in the equilibrium ground-state population of one