402400
2-[4-(Dibutylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoesäure
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190-193 °C (lit.)
SMILES String
CCCCN(CCCC)c1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C22H27NO4/c1-3-5-13-23(14-6-4-2)16-11-12-19(20(24)15-16)21(25)17-9-7-8-10-18(17)22(26)27/h7-12,15,24H,3-6,13-14H2,1-2H3,(H,26,27)
InChIKey
QPNFUBAIQZJEPO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves