Wichtige Dokumente
392146
Imidazol-4-dithiocarbonsäure
70%, technical grade
Synonym(e):
Imidazol-5-dithiocarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
70%
mp (Schmelzpunkt)
145 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
SC(=S)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H4N2S2/c7-4(8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
RAUHREXYGRKIOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used in the synthesis of the following:
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Turkish Journal of Chemistry 38.1 (2014): 1-27.