Wichtige Dokumente
389471
Ethyltriphenylphosphoniumiodid
95%
Synonym(e):
ETPPI, Phenylphosphonium ethyl iodide
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
164-168 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- An efficient catalyst for N,N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates.[1]
- A phase transfer catalyst for the synthesis of 3-hydroxyflavones from chalcones via Algar−Flynn−Oyamada synthesis.[2]
- Synthesis of diarylmethine derivatives, phosphonium salts, and bismuth(III) polynuclear halide complexes
- Asymmetric hydrogenation
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?