Merck
189138
Sigma-Aldrich
Tetrabutylphosphoniumbromid
greener alternative
98%
Synonym(e):
Tetra-n-butylphosphonium bromide
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4P(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.33
Beilstein:
4160474
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
100-103 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Br-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier
Anwendung
Tetrabutylphosphoniumbromid (TBPB) ist ein quaternäres Salz, das zu folgenden Zwecken verwendet werden kann:
  • als Medium zur Dispersion von Rutheniumkatalysatoren für die Synthese von Ethylenglycol aus Synthesegas durch Rutheniumschmelzkatalyse.
  • als Katalysator auf Siliziumdioxid- oder Aluminiumoxidträgern für die Halogenaustauschreaktion zur Synthese von Alkylbromid aus Alkylchlorid.
  • zur Synthese verschiedener ionischer Flüssigkeiten beim Mischen mit unterschiedlichen Anteilen von 1,3-Dimethylharnstoff zur Abscheidung von NO-Gas.
  • als Wasserstoffbindungsakzeptor zusammen mit Lävulinsäure als Wasserstoffbindungsdonor für die Herstellung von tiefen eutektischen Lösungsmitteln zur Trennung von Toluol aus Toluol/n-Hexan-Gemischen.
  • zur Herstellung von ionischen Semiclathrathydraten.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
554.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
290 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Facile continuous process for gas phase halogen exchange over supported alkyl phosphonium salts
Sharma P and Sasson Y
Royal Society of Chemistry Advances, 8(5), 2824-2828 (2018)
Yunqing Kang et al.
ACS nano (2020-12-15)
Amorphous bimetallic borides are an emerging class of catalytic nanomaterial that has demonstrated excellent catalytic performance due to its glass-like structure, abundant unsaturated active sites, and synergistic electronic effects. However, the creation of mesoporous Earth-abundant bimetallic metal borides with tunable
Robert Biczak et al.
Environmental science and pollution research international, 27(27), 34182-34198 (2020-06-20)
This paper presents the influence of two bromides, tetrabutylammonium and tetrabutylphosphonium, on the growth and development of cucumber seedlings. The tests were performed at two dates, i.e. 10 and 20 days, after the introduction of increasing amounts of ionic liquids (ILs)
1, 3-Dimethylurea tetrabutylphosphonium bromide ionic liquids for NO efficient and reversible capture
Jiang B, et al.
Energy and Fuels, 30(1), 735-739 (2016)
Yoshiro Yasaka et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(13), 1674-1682 (2018-04-25)
The mechanism of CO2 absorption by a formate ionic liquid, [P4444 ]HCOO, was studied by Raman spectroscopy. The band area for the symmetric CO2 stretching of the formate anion linearly decreases with the CO2 loading. From the slope of the