Wichtige Dokumente
269158
(Brommethyl)triphenylphosphoniumbromid
98%
Synonym(e):
NSC 193751
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
234-236 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
phosphine
SMILES String
[Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Vernonia allenes and sesquiterpenoids
- Monohalovinylated pyrethoids with insecticidal activity
- Vitamin D analogs with anticancer activity
Reactant for:
- Asymmetric substitution affecting optical properties of boradiazaindacene dyes
- Carbanionic rearrangements of halomethylenecyclobutanes
Used for diferrocenyl molecular wires
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?