Wichtige Dokumente
382272
Chelidonsäure
≥95%
Synonym(e):
4-Oxo-4H-pyran-2,6-dicarbonsäure
Größe auswählen
113,40 €
Listenpreis162,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
113,40 €
Listenpreis162,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
265 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
ketone
SMILES String
OC(=O)C1=CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C7H4O6/c8-3-1-4(6(9)10)13-5(2-3)7(11)12/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?