Merck
792748
Sigma-Aldrich
Chelidamic acid
Synonym(e):
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Größe auswählen
1 G
20,70 €
5 G
100,00 €
20,70 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
20,70 €
5 G
100,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
20,70 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
265-270 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Oc1cc(nc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)