Wichtige Dokumente
382183
Benzyloxyacetaldehyd
97%
Synonym(e):
α-(Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)ethanal, (Phenylmethoxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)ethanal, 2-(Phenylmethoxy)acetaldehyde
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
0.5% hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.518 (lit.)
bp
118-120 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ether
phenyl
SMILES String
O=CCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H,7-8H2
InChIKey
NFNOAHXEQXMCGT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?