Dokumente
8.04542
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropionaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
Hydrozimtaldehyd, 3-Phenylpropanal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
203-211-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
15 hPa ( 98 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
245 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C
mp (Schmelzpunkt)
-42 °C
Übergangstemp.
flash point 105 °C (DIN 51758)
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
InChIKey
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.018
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup