Wichtige Dokumente
370606
4-(Trifluormethoxy)-benzaldehyd
96%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluoranisaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
93 °C/27 mmHg (lit.)
Dichte
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
InChIKey
XQNVDQZWOBPLQZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- new azo dyes containing of 5(4H)-oxazolone ring
- 2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-benzimidazole
- (E)-2-[4-(trifluoromethoxy)benzylidene]indan-1-one.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?