Merck
365785
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-nitrobenzotrifluorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(NO2)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
bp
95-100 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-35 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
InChIKey
ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fluorinated high-performance polymers: Poly (arylene ether) s and aromatic polyimides containing trifluoromethyl groups.
Dhara MG and Banerjee S.
Progress in Polymer Science, 35(8), 1022-1027 (2010)