295396
Wasserstoff
≥99.99%
Synonym(e):
Hydrogen gas
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
0.07 (21 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99%
Selbstzündungstemp.
1060 °F
Expl.-Gr.
74.2 %
Verunreinigungen
≤10 ppm oxygen
≤5 ppm water
bp
−252.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−259.2 °C (lit.)
SMILES String
[H]
InChI
1S/H2/h1H
InChIKey
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To reduce metal oxide to metal.
- In the catalytic hydrogenation of nitro compounds, ketones, and olefinic compounds.
Verpackung
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)