Wichtige Dokumente
361399
Tetrabutylammoniumfluorid -Lösung
75 wt. % in H2O
Synonym(e):
TBAF -Lösung
Empfohlene Produkte
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
75 wt. % in H2O
Dichte
0.953 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Dreifach-Monoamin-Wiederaufnahme-Inhibitoren als eine neue Generation von Antidepressiva
- Alkoholen mittels Hydrolyse von Alkyl-Silylethern mit neutralem pH-Wert in gemischten organisch-wässrigen gepufferten Lösungen
- Oligoribonukleotiden mit phosphonatmodifizierten Bindungen
- Aryl-Alkyl-Alkoholen durch Nozaki-Hiyama-Allylierung, katalysiert durch chirale Bipyridyldiol-Liganden und Chromtrichlorid
- Konjugierten Diensäureestern mittels Suzuki-Kupplungsreaktionen
- Makrozyklischem o-Aminobenzamid-Hsp90-Inhibitor mit Antitumoraktivität
- Phosphoinositid-3-Kinase (PI3K)/Säugerziel von Rapamycin (mTOR)-Dualinhibitoren
- Antidiabetischen Polyacetylen-Glucosiden
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?