Wichtige Dokumente
345660
1,2-Dichlor-4-fluor-5-nitrobenzol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.575 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17 °C (lit.)
Dichte
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H2Cl2FNO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
InChIKey
FXOCDIKCKFOUDE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?