Merck
341800
Sigma-Aldrich
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methannaphthalin-5,8-dion
98%
Größe auswählen
5 G
128,00 €
128,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
128,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
128,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C=CC(=O)[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C11H10O2/c12-8-3-4-9(13)11-7-2-1-6(5-7)10(8)11/h1-4,6-7,10-11H,5H2/t6-,7+,10+,11-
InChIKey
FQLRTGXTYFCECH-FIPCFZRWSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione can be prepared by Diels-Alder reaction of cyclopentadiene and 1,4-benzoquinone.[1]
Anwendung
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione may be used in the synthesis of pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione (the ′cage′ compound) via the intramolecular [2+2]-photocycloaddition reaction.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Photochemical synthesis of a ?cage? compound in a microreactor: Rigorous comparison with a batch photoreactor.
Aillet T, et al.
Chemical Engineering and Processing, 64, 38-47 (2013)