Wichtige Dokumente
338303
Chlorethan -Lösung
2.0 M in tert-butyl methyl ether, anhydrous
Synonym(e):
Ethylchlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.22 (vs air)
Dampfdruck
20.03 psi ( 55 °C)
5.98 psi ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
966 °F
Konzentration
2.0 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
<0.005% water
Dichte
0.775 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChIKey
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Green solvent in biomaterial extraction: Research highlights the use of Chloroethane as an effective solvent for extracting lignin-containing nanocellulose fibrils from date palm waste, emphasizing its potential in enhancing the sustainability of biomaterial processing (Raza et al., 2024).
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Septumeinlassadapter
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-29.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-34 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?