Merck
336645
Sigma-Aldrich
Kaliumheptafluoroniobat(V)
98%
Synonym(e):
Dipotassium heptafluoroniobate, Niobium potassium fluoride (NbK2 F7 ), Potassium niobium fluoride(K2NbF7)
About This Item
Lineare Formel:
K2NbF7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
powder
SMILES String
[K+].[K+].F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Nb/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
InChIKey
FTPUNAWAGWERLA-UHFFFAOYSA-G
Anwendung
Used in the electrochemical synthesis of NbB2.[1][2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)