Wichtige Dokumente
336629
3-(Phenylthio)acrylsäure, Mischung aus cis und trans
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
thioether
SMILES String
OC(=O)\C=C/Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-7-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6-
InChIKey
QCLSYKCZWZYPIX-SREVYHEPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)