Merck
334057
Sigma-Aldrich
Gold(III)-oxid Hydrat
Größe auswählen
500 MG
140,00 €
140,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
140,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Au2O3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.93 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
140,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Zusammensetzung
Au, 82-87% (typical)
SMILES String
[H]O[H].O=[Au]O[Au]=O
InChI
1S/2Au.H2O.3O/h;;1H2;;;
InChIKey
YFVMIVRUYJPKRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)