Merck
379948
Sigma-Aldrich
Gold(III)-chlorid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Trichlorogold
Größe auswählen
250 MG
134,00 €
1 G
342,00 €
134,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
134,00 €
1 G
342,00 €
About This Item
Lineare Formel:
AuCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
134,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gold
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
RJHLTVSLYWWTEF-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Gold(III)-chlorid ist auch als Aurichlorid bekannt. Es ist ein rötlich-brauner kristalliner diamagnetischen Feststoff, der in verschiedenen Bereichen wie Katalyse, Galvanisierung von Gold, Nanomaterialsynthese und als Referenzmaterial bei spektroskopischen Techniken eingesetzt wird. Es verhält sich wie eine Lewis-Säure und bildet leicht Komplexe.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Gold(III)-chlorid:
  • Als Vorstufe zur Herstellung von Gold-Nanopartikeln.[1]
  • Als Dotierstoff zur Herstellung von Graphen-Schutzschichten Zur Verbesserung von Stabilität und Wirkungsgrad von Perowskit-Solar- Zellen.[2]
  • Als Anoden-Grenzflächenmodifikator zur Verstärkung von integriertem Potenzial und Grenzflächenwiderstand von Polymer-Solarzellen.[3]
  • Zur Herstellung von flexiblen Elektroden für organische Licht emittierendeDioden (OLEDs). Goldpartikel füllen Graphen-Defekte und reduzieren den Oberflächen-widerstand und führen dadurch zu einer erhöhten Trägerkonzentration.[4]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Use of AuCl3-doped graphene as a protecting layer for enhancing the stabilities of inverted perovskite solar cells
Jong Min Kim, et al.
Applied Surface Science, 455, 1131-1136 (2018)
Flexible transparent electrodes for organic light-emitting diodes simply fabricated with AuCl3-modied graphene
Mengzhu Wei, et al.
Organic Electronics, 63, 71-77 (2018)
Efficient polymer solar cells with a solution-processed gold chloride as an anode interfacial modifier
Yeong-Jin Go, et al.},
Applied Physics Letters, 102 (2013)
The Golden Pathway to Thiolate-Stabilized Nanoparticles: Following the Formation of Gold(I) Thiolate from Gold(III) Chloride
Brian M. Barngrover and Christine M. Aikens
Journal of the American Chemical Society, 134, 12590-12595 (2012)
A comparative study of galvanic replacement reactions involving Ag nanocubes and AuCl2? or AuCl4?
Au L, et al.
Advanced Materials, 20(13), 2517-2517 (2008)
Artikel
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?