Wichtige Dokumente
332399
3-Thiophenmethanol
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.564 (lit.)
bp
86-88 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCc1ccsc1
InChI
1S/C5H6OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2
InChIKey
BOWIFWCBNWWZOG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)