Merck
331333
Sigma-Aldrich
Glycin-N,N,O-d3
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
D2NCH2CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]OC(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i/hD3
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-ZRLBSURWSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)