Merck
330949
Sigma-Aldrich
Chlorameisensäure-isopropenylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClCO2C(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.53
Beilstein:
1747630
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Enthält
~0.01% BHT as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
93 °C/746 mmHg (lit.)
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)OC(Cl)=O
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)