Merck
30695
Sigma-Aldrich
Chlor-decyl-dimethylsilan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Decyl-dimethyl-chlorsilan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H27ClSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.88
Beilstein:
2322585
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441
bp
98 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(2,3)13/h4-12H2,1-3H3
InChIKey
ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
278.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
137 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)