Wichtige Dokumente
302384
2,4,4,6-Tetrabrom-2,5-cyclohexadienon
90%
Synonym(e):
TBCO
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1=CC(Br)(Br)C=C(Br)C1=O
InChI
1S/C6H2Br4O/c7-3-1-6(9,10)2-4(8)5(3)11/h1-2H
InChIKey
NJQJGRGGIUNVAB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?