Merck
300330
Sigma-Aldrich
Ethylmagnesiumchlorid -Lösung
2.0 M in diethyl ether
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.82
Beilstein:
3647886
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
2.0 M in diethyl ether
Dichte
0.823 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)