Merck
296406
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-D-mannitol
98%
Synonym(e):
D-Mannit-diacetonid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.30
Beilstein:
83765
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]/D +6.0±1.0°, c = 5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22O6/c1-11(2)15-5-7(17-11)9(13)10(14)8-6-16-12(3,4)18-8/h7-10,13-14H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
InChIKey
ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable