G5001
DL-Glyceraldehyd
≥90% (GC)
Synonym(e):
α,β-Dihydroxypropionaldehyde, 2,3-Dihydroxypropanal
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥90% (GC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
145 °C ((293 °F ))
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H]C(=O)C(O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2
InChIKey
MNQZXJOMYWMBOU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als modifizierendes Reagenz bei der Herstellung von Kristallisationslösungen
- als Substrat zur Messung der Aldose-Reduktase-Aktivität
- bei der Herstellung eines d/l-Glyceraldehyd-Stamms zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von GAPDH (Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase)
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable