Wichtige Dokumente
294071
Methoxymethylphenylsulfid
97%
Synonym(e):
[(Methoxymethyl)-thio]-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5632 (lit.)
bp
113-114 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
thioether
SMILES String
COCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-7-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
QPXQVNXSQCRWEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)