Merck
287229
Sigma-Aldrich
Sulfisoxazol
98%
Synonym(e):
4-Amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)-benzolsulfonamid, N1-(3,4-Dimethylisoxazol-5-yl)-sulfanilamid, Sulfafurazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.30
Beilstein:
6737262
MDL-Nummer:
Assay
98%
SMILES String
Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
InChIKey
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)