Merck
277134
Sigma-Aldrich
Natriumbiphenylkomplex
in 2-ethoxyethyl ether
Synonym(e):
Biphenylnatriumkomplex -Lösung, Natriumbiphenylkomplex
Größe auswählen
20 X 15 ML
219,00 €
219,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 X 15 ML
219,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H5 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.20
Beilstein:
3989646
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
219,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
5.6 (vs air)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Verpackung
pk of 20 × 15 mL
Konzentration
in 2-ethoxyethyl ether
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
InChIKey
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sodium biphenyl reagent is used to cleave the covalent fluorine bonds in organic compounds and biological samples. The liberated fluoride ions are determined spectrophotometrically or with the fluoride ion electrode.[1][2]
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sodium biphenyl method for determination of covalently bound fluorine in organic compounds and biological materials.
Venkateswarlu P.
Analytical Chemistry, 54(7), 1132-1137 (1982)
Determination of organically bound fluorine using sodium biphenyl reagent and a fluoride?specific ion electrode.
Jones BC, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 60(7), 1036-1039 (1971)