Wichtige Dokumente
14446
Biphenylnatriumkomplex -Lösung
technical, 0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
Synonym(e):
Natriumbiphenylkomplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Verpackung
pk of 20 × 15 mL
Konzentration
0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
Dichte
1,100 g/cm3
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
InChIKey
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?