Merck
275743
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylnitrobenzol
98%
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2C6H3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-13(2,3)10-7-8-11(14(4,5)6)12(9-10)15(16)17/h7-9H,1-6H3
InChIKey
LXBUSXRSPLOXCP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)