Wichtige Dokumente
262064
mono-Bromboranmethylsulfid-Komplex -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
Bromo(dimethyl sulfide)borane, Bromo(dimethyl sulfide)dihydroboron
Größe auswählen
154,50 €
Listenpreis309,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
154,50 €
Listenpreis309,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.347 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
InChIKey
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F
Flammpunkt (°C)
10 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?