Wichtige Dokumente
254959
Acetessigsäure-allylester
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
194-195 °C/737 mmHg (lit.)
Dichte
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-4-10-7(9)5-6(2)8/h3H,1,4-5H2,2H3
InChIKey
AXLMPTNTPOWPLT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)