Merck
247774
Sigma-Aldrich
trans-Sobrerol
99%
Synonym(e):
trans-p-Menth-6-en-2,8-diol
Größe auswählen
10 G
282,00 €
282,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
282,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
282,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
solid
bp
270-271 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
130-132 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC[C@@H](C[C@H]1O)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O2/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)10(2,3)12/h4,8-9,11-12H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
OMDMTHRBGUBUCO-DTWKUNHWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1