Wichtige Dokumente
247065
(S)-cis-Verbenol
95%
Synonym(e):
(1S,2S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −9° in chloroform
[α]20/D +10° in ethanol
Optische Reinheit
ee: ≥50% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC1=C[C@H](O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-9,11H,5H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
InChIKey
WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?