Merck
243949
Sigma-Aldrich
Lithiumaluminiumhydrid-bis(tetrahydrofuran) -Lösung
1.0 M in toluene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H20AlLiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in toluene
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].[AlH4-].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.Al.Li.4H/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;;/h2*1-4H2;;;;;;/q;;-1;+1;;;;
InChIKey
VVFCZWUYZWVYGI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Reducing agent for preparation of of indazole- and benzisoxazole-isoindolines toward use in treatment of psychiatric disorders
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)